Stampa…
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930171-100MG OR930171-1G OR930171-250MG
APOSOR930171-100MGEA 168 EUR
APOSOR930171-100MG APOSOR930171-1G APOSOR930171-250MG
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride 95%
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride
Formula: C₅H₉N₃·ClH
Peso molecolare: 147,606 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26383908
CAS Number: 1456821-65-0