Stampa…
Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930150-1G OR930150-5G
APOSOR930150-1GEA 270 EUR
APOSOR930150-1G APOSOR930150-5G
Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-acetylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₈H₈O₃S
Peso molecolare: 184,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204049
CAS Number: 4101-81-9