Stampa…
1-(2-Chloro-6-methoxyphenyl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930146-1G OR930146-250MG
APOSOR930146-1GEA 75.7 EUR
APOSOR930146-1G APOSOR930146-250MG
1-(2-Chloro-6-methoxyphenyl)ethanone 95%
1-(2-Chloro-6-methoxyphenyl)ethanone
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24847834
CAS Number: 881883-32-5