Stampa…
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930141-1G OR930141-250MG
APOSOR930141-1GEA 865 EUR
APOSOR930141-1G APOSOR930141-250MG
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine
Formula: C₉H₉N₃O
Peso molecolare: 175,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08059814
CAS Number: 543713-43-5
UN: 3259
ADR: 8,III