Stampa…
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930112-1G OR930112-250MG
APOSOR930112-1GEA 648 EUR
APOSOR930112-1G APOSOR930112-250MG
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine 95%
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Formula: C₇H₁₃N₃
Peso molecolare: 139,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03422568
CAS Number: 936939-85-4