Stampa…
2-Chloro-5-methoxypyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930097-1G OR930097-250MG
APOSOR930097-1GEA 713 EUR
APOSOR930097-1G APOSOR930097-250MG
2-Chloro-5-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-5-methoxypyrazine
Formula: C₅H₅ClN₂O
Peso molecolare: 144,559 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09607702
CAS Number: 33332-31-9