Stampa…
2-Bromo-5-methylphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930096-10G OR930096-25G OR930096-5G
APOSOR930096-10GEA 144 EUR
APOSOR930096-10G APOSOR930096-25G APOSOR930096-5G
2-Bromo-5-methylphenol 98%
2-Bromo-5-methylphenol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100989
CAS Number: 14847-51-9