Stampa…
6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930059-1G OR930059-250MG
APOSOR930059-1GEA 226 EUR
APOSOR930059-1G APOSOR930059-250MG
6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine 96%
6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine
Formula: C₅H₆ClN₃O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20702054
CAS Number: 808770-39-0