Stampa…
Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930052-1G OR930052-250MG
APOSOR930052-1GEA 328 EUR
APOSOR930052-1G APOSOR930052-250MG
Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate 95%
Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16151670
CAS Number: 1250236-70-4