Stampa…
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930046-1G OR930046-250MG
APOSOR930046-1GEA 285 EUR
APOSOR930046-1G APOSOR930046-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09674980
CAS Number: 573720-38-4