Stampa…
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930035-1G OR930035-250MG
APOSOR930035-1GEA 482 EUR
APOSOR930035-1G APOSOR930035-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine
Formula: C₉H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234982
CAS Number: 298181-83-6