Stampa…
6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-6-bromo-1,2,4-triazine
OR930027-1G OR930027-25G OR930027-5G
APOSOR930027-1GEA 43.7 EUR
APOSOR930027-1G APOSOR930027-25G APOSOR930027-5G
6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine 98%
6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine
Formula: C₃H₃BrN₄
Peso molecolare: 174,987 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16877209
CAS Number: 69249-22-5