Stampa…
Benzyl 3-hydroxypropionate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929982-1G OR929982-5G
APOSOR929982-1GEA 77 EUR
APOSOR929982-1G APOSOR929982-5G
Benzyl 3-hydroxypropionate 98%
Benzyl 3-hydroxypropionate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029657
CAS Number: 14464-10-9