Stampa…
3-Aminophenethyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Aminophenyl)ethanol
OR929971-1G OR929971-5G
APOSOR929971-1GEA 104 EUR
APOSOR929971-1G APOSOR929971-5G
3-Aminophenethyl alcohol 97%
3-Aminophenethyl alcohol
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683213
CAS Number: 52273-77-5