Stampa…
2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR929960-1G OR929960-5G
APOSOR929960-1GEA 241 EUR
APOSOR929960-1G APOSOR929960-5G
2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester 95%
2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658443
CAS Number: 597-04-6