Stampa…
4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929938-1G OR929938-5G
APOSOR929938-1GEA 126 EUR
APOSOR929938-1G APOSOR929938-5G
4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol 95%
4-Chloro-2-[(methylamino)methyl]phenol
Formula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09044328
CAS Number: 38926-77-1