Stampa…
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929888-1G OR929888-250MG
APOSOR929888-1GEA 568 EUR
APOSOR929888-1G APOSOR929888-250MG
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 95%
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20270297
CAS Number: 19230-57-0