Stampa…
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR929862-10G OR929862-5G
APOSOR929862-10GEA 0 EUR
APOSOR929862-10G APOSOR929862-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde
Formula: C₆H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00059170
CAS Number: 100-73-2