Stampa…
1-Methyl-piperidine-4-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methylpiperidine-4-carbonitrile
OR929855-100MG OR929855-1G OR929855-250MG
APOSOR929855-100MGEA 147 EUR
APOSOR929855-100MG APOSOR929855-1G APOSOR929855-250MG
1-Methyl-piperidine-4-carbonitrile 95%
1-Methyl-piperidine-4-carbonitrile
Formula: C₇H₁₂N₂
Peso molecolare: 124,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658487
CAS Number: 20691-92-3