Stampa…
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929810-1G OR929810-250MG
APOSOR929810-1GEA 807 EUR
APOSOR929810-1G APOSOR929810-250MG
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride 97%
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride
Formula: C₅H₇NS·ClH
Peso molecolare: 149,642 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23703140
CAS Number: 24030-01-1