Stampa…
1-(2-Naphthyl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929803-1G OR929803-250MG
APOSOR929803-1GEA 65.5 EUR
APOSOR929803-1G APOSOR929803-250MG
1-(2-Naphthyl)methanamine 95%
1-(2-Naphthyl)methanamine
Formula: C₁₁H₁₁N
Peso molecolare: 157,212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01529867
CAS Number: 2018-90-8