Stampa…
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR929796-1G OR929796-250MG
APOSOR929796-1GEA 475 EUR
APOSOR929796-1G APOSOR929796-250MG
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt 97%
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt
Formula: C₂₄H₂₂NO₈S·Na
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077078
CAS Number: 106864-37-3