5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929745-1G
OR929745-5G
APOSOR929745-1GEA
168
EUR
APOSOR929745-1G
APOSOR929745-5G
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Peso molecolare: 180,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08059921 CAS Number: 915924-73-1 |