Stampa…
Ethyl 3-hydroxy-2-phenylacrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929736-1G OR929736-250MG
APOSOR929736-1GEA 435 EUR
APOSOR929736-1G APOSOR929736-250MG
Ethyl 3-hydroxy-2-phenylacrylate 95%
Ethyl 3-hydroxy-2-phenylacrylate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24842546
CAS Number: 76636-17-4