2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929723-1G
OR929723-250MG
APOSOR929723-1GEA
435
EUR
APOSOR929723-1G
APOSOR929723-250MG
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol
Formula:
C₉H₁₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09035678 CAS Number: 57685-24-2 |