Stampa…
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloropyrido[2,3-b]pyrazine
OR929712-1G OR929712-250MG
APOSOR929712-1GEA 865 EUR
APOSOR929712-1G APOSOR929712-250MG
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine 95%
3-Chloro-pyrido[2,3-b]pyrazine
Formula: C₇H₄ClN₃
Peso molecolare: 165,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20925262
CAS Number: 155535-23-2