5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929696-1G
OR929696-250MG
APOSOR929696-1GEA
507
EUR
APOSOR929696-1G
APOSOR929696-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate
Formula:
C₁₁H₁₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11974482 CAS Number: 14631-47-1 |