Stampa…
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929645-25G OR929645-5G
APOSOR929645-25GEA 328 EUR
APOSOR929645-25G APOSOR929645-5G
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride 96%
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride
Formula: C₈H₁₁NO·ClH
Peso molecolare: 173,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23381121
CAS Number: 52225-87-3