Stampa…
6-Acetyl-7-hydroxytetralin 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929629-1G OR929629-250MG
APOSOR929629-1GEA 437 EUR
APOSOR929629-1G APOSOR929629-250MG
6-Acetyl-7-hydroxytetralin 95%
6-Acetyl-7-hydroxytetralin
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Peso molecolare: 190,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658290
CAS Number: 40420-05-1