Stampa…
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929617-1G OR929617-250MG
APOSOR929617-1GEA 83 EUR
APOSOR929617-1G APOSOR929617-250MG
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114863
CAS Number: 22246-04-4