cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929601-1G
OR929601-250MG
APOSOR929601-1GEA
517
EUR
APOSOR929601-1G
APOSOR929601-250MG
cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride 95%
cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Formula:
C₇H₁₄N₂·2ClH Peso molecolare: 199,121 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21364419 CAS Number: 1363166-00-0 |