Stampa…
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929595-1G OR929595-250MG
APOSOR929595-1GEA 568 EUR
APOSOR929595-1G APOSOR929595-250MG
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine
Formula: C₇H₉ClN₂
Peso molecolare: 156,613 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13188972
CAS Number: 26163-06-4