Stampa…
2-Isopropyl-4-pyrimidinecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929594-1G OR929594-250MG
APOSOR929594-1GEA 720 EUR
APOSOR929594-1G APOSOR929594-250MG
2-Isopropyl-4-pyrimidinecarbaldehyde 95%
2-Isopropyl-4-pyrimidinecarbaldehyde
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696974
CAS Number: 944901-13-7