Stampa…
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)ethane, 2-Bromoethyl Methyl sulphone
OR929569-1G OR929569-5G
APOSOR929569-1GEA 123 EUR
APOSOR929569-1G APOSOR929569-5G
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
2-(Bromoethyl)methylsulphone
Formula: C₃H₇BrO₂S
Peso molecolare: 187,055 g/mol
Punto di fusione: 32…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08274926
CAS Number: 16523-02-7