Stampa…
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929504-10G OR929504-1G
APOSOR929504-10GEA 618 EUR
APOSOR929504-10G APOSOR929504-1G
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride 95%
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride
Formula: C₉H₈N₂O·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22570184
CAS Number: 29378-39-0