Stampa…
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929500-1G OR929500-250MG
APOSOR929500-1GEA 364 EUR
APOSOR929500-1G APOSOR929500-250MG
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone 95%
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07699200
CAS Number: 57276-28-5