Stampa…
3-tert-Butoxypropan-1-amine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929492-1G OR929492-5G
APOSOR929492-1GEA 168 EUR
APOSOR929492-1G APOSOR929492-5G
3-tert-Butoxypropan-1-amine hydrochloride 95%
3-tert-Butoxypropan-1-amine hydrochloride
Formula: C₇H₁₇NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973192
CAS Number: 864658-14-0