Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR929487-1G OR929487-250MG
APOSOR929487-1GEA 150 EUR
APOSOR929487-1G APOSOR929487-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09994219
CAS Number: 112566-20-8