Stampa…
7-Methoxy-1-methyl-2-tetralone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Methoxy-1-methyl-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
OR929481-1G OR929481-250MG
APOSOR929481-1GEA 633 EUR
APOSOR929481-1G APOSOR929481-250MG
7-Methoxy-1-methyl-2-tetralone 95%
7-Methoxy-1-methyl-2-tetralone
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Peso molecolare: 190,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797848
CAS Number: 1204-23-5