Stampa…
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR929468-100MG OR929468-1G OR929468-250MG
APOSOR929468-100MGEA 119 EUR
APOSOR929468-100MG APOSOR929468-1G APOSOR929468-250MG
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₇H₅Cl₂N₃
Peso molecolare: 202,041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21603853
CAS Number: 887147-19-5