1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929449-10G
OR929449-1G
OR929449-5G
APOSOR929449-10GEA
647
EUR
APOSOR929449-10G
APOSOR929449-1G
APOSOR929449-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03780730 CAS Number: 75815-74-6 |