Stampa…
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929440-1G OR929440-250MG
APOSOR929440-1GEA 632 EUR
APOSOR929440-1G APOSOR929440-250MG
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile 95%
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23381125
CAS Number: 1427475-28-2