Stampa…
Methyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929431-1G OR929431-250MG
APOSOR929431-1GEA 144 EUR
APOSOR929431-1G APOSOR929431-250MG
Methyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16036494
CAS Number: 108128-12-7