Stampa…
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929417-1G OR929417-5G
APOSOR929417-1GEA 168 EUR
APOSOR929417-1G APOSOR929417-5G
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827513
CAS Number: 39741-43-0