Stampa…
5-Pyridin-3-yl-2H-[1,2,4]triazol-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929332-1G OR929332-250MG
APOSOR929332-1GEA 575 EUR
APOSOR929332-1G APOSOR929332-250MG
5-Pyridin-3-yl-2H-[1,2,4]triazol-3-ol 95%
5-Pyridin-3-yl-2H-[1,2,4]triazol-3-ol
Formula: C₇H₆N₄O
Peso molecolare: 162,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441963
CAS Number: 59282-83-6