Stampa…
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929281-1G OR929281-250MG
APOSOR929281-1GEA 633 EUR
APOSOR929281-1G APOSOR929281-250MG
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23381122
CAS Number: 75871-40-8