Stampa…
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929269-1G OR929269-250MG
APOSOR929269-1GEA 429 EUR
APOSOR929269-1G APOSOR929269-250MG
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10565693
CAS Number: 40318-15-8