Stampa…
2-Ethyl-4-pyrimidinecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929268-1G OR929268-250MG
APOSOR929268-1GEA 437 EUR
APOSOR929268-1G APOSOR929268-250MG
2-Ethyl-4-pyrimidinecarbaldehyde 95%
2-Ethyl-4-pyrimidinecarbaldehyde
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519862
CAS Number: 1092299-36-9