Stampa…
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Dimethylthiazole-2-carbaldehyde
OR929263-10G OR929263-1G OR929263-5G
APOSOR929263-10GEA 720 EUR
APOSOR929263-10G APOSOR929263-1G APOSOR929263-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formula: C₆H₇NOS
Peso molecolare: 141,191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044203
CAS Number: 74531-15-0