(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929262-1G
OR929262-250MG
APOSOR929262-1GEA
633
EUR
APOSOR929262-1G
APOSOR929262-250MG
(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol 95%
(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol
Formula:
C₈H₉NO Peso molecolare: 135,163 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18384384 CAS Number: 131610-03-2 |